Jerricanes de sécurité
Jerrican de sécurité avec bouchon fileté 1½", poli, 10 l
N° de catalogue 119-2046
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
- Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
- Les robinets et dispositifs de mesure sont à fermeture automatique
- Acier inoxydable haute qualité et résistant aux produits chimiques (épaisseur de 0,8 mm) et joints en PTFE
- Une manipulation aisée grâce à une conception ergonomique
- Les modèles avec robinets à fermeture automatique sont équipés d'une vis de ventilation séparée et conviennent au stockage horizontal et à la décantation
La forme du jerricane optimise l'utilisation de l'espace de stockage limité, par exemple dans les armoires de sécurité.
Spécifications
- Capacité:10 l
- Désignation:Jerrican de sécurité avec bouchon fileté 1½", poli
- Seq:04
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0169Système anti-flammeTous les conteneurs (5, 10 ou 20 l) et fûts de sécurité (10 ou 25 l) RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 28.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ×hPourDisponibilitéPrix
- 119-0161Bec pivotant 1½"28×175 mmTous les bidons et fûts (10 et 25 l) de sécurité RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 92.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0129Bouchon à vis 1½" avec soupape de régulation de pression119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 94.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-2401Robinet à fermeture automatique 1½"119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-2391Dispositif de fermeture automatique 1½" pour jerricans et bidons de sécurité119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 131.00