Pipettes Pasteur, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
N° de catalogue 612-1005
Fournisseur: Poulten & Graf
Aller à
Product Details & Documents
En verre, graduées, cotonnées ou non cotonnées, stériles ou non stériles.
- Pipettes de précision à paroi épaisse offrant une solidité à toute épreuve pour éviter les bris au cours du transport, de leur utilisation ou de la fixation de tétines en PVC
- Pipettes standard avec col de Ø ext. de 6,8-7,1 mm, épaisseur de paroi 0,50 - 0,53 mm et Ø ext. de la pointe 1,50 ±0,2 mm
Documents
Spécifications
- Ø ext.:6,8 - 7,1 mm
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Longueur:230 mm
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix