Pompes à membrane | Avantor
Pompes à membrane
MD 1 avec prise CH
N° de catalogue 181-1557
Fournisseur:   VACUUBRAND
Pompes à membrane
N° de catalogue 181-1557
Fournisseur:  VACUUBRAND
Pompes à membrane
Pompes à membrane
MD 1 avec prise CH
Prix
SFr. 2’310.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
La pompe à membrane est 100% sans huile. Son utilisation est facile, elle ne consomme pas d'eau et ne génère ni huiles, ni eaux usées. Pour une large gamme d'applications pour le vide ou le transfert de gaz dans des laboratoires de physique ou chimie.
  • Available in aluminium or chemical
  • Large selection of final pressure and pump capacities, high pump volume capacities even at low pressures
  • Maintenance-free drive unit, constructed for easy maintenance, diaphragm and valves are easy to replace
  • Very quiet, low-vibration
  • Optimised service life of diaphragms and valves (normally over 10000 operating hours)
Pompe à membrane aluminium
Les pièces en contact avec le milieu sont en aluminium, FPM, PE, PBT. Pour une vaste gamme d'applications de création du vide en laboratoires et d'utilisations avec des gaz non corrosifs, notamment la filtration, le dégazage et l'imprégnation sous vide.
Clapets en FPM d'une durée de vie exceptionnelle.
Hautes performances grâce au grand volume d'aspiration, avec un espace mort minimal.
Double-membrane en FPM optimisée très souple et renforcée avec du tissu; sécurité de fonctionnement et durée de vie de la membrane élevées.
Disponible en versions à une, deux, trois ou quatre étages.
Design compact.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certifications: Homologation ATEX: II 3G IIC T3 X atm. interne uniquement (sauf modèle for ME 4R NT).
Delivery information: Comprend la pompe avec commutateur, câble, prise et manuel d'utilisation.
Spécifications
  • Modèle:
    MD 1 avec prise CH
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    181-1557
  • Débit:
    20
  • Indice de protection:
    IP 42
  • Raccordement côté refoulement (EX):
    Silencieux / G1/8''
  • Poids:
    6,5 kg
  • Pression finale (abs.):
    1,5 mbar
  • L×P×H:
    303×143×163 mm
  • Nombre d'étages:
    3
  • Pression finale avec ballast à gaz:
  • Vide:
    1,5 mbar
  • Raccordement côté aspiration (IN):
    Buse de flexible DN 6 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 185-2277
    Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 53.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 181-0020
    Service kit for MD 1 includes diaphragm, valves and diaphragm key
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20639883
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4C, MD 4C, ME 8C, DN 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 88.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20662591
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 4, MZ 4, MD 4, DN 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 82.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20662592
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 8, DN 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20662600
    Small flanges KF with thread, G1/8", DN 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 95.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20699948
    Kit de mise à niveau condensateur de vapeur d'échappement pour série NT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 744.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696820
    Small flanges NW 16 with thread, G1/4", for ME 2C, MZ 2C, MZ 4C, DN 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 93.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696877
    Kit de service pour ME 2 NT, comprend diaphragme, vannes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696878
    Kit de service pour ME 2C NT, comprend diaphragme, vannes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 63.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 181-1690
    Kit de service pour MV 2, comprend diaphragme
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 254.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696874
    Kit de service pour ME 1/ME 1C, inclut diaphragme, vannes, clé à diaphragme
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 69.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20636269
    Kit de clips pour tuyau, 10,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 SET - SFr. 23.30
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696860
    Kit d'entretien pour ME 4 NT/MZ 2 NT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 126.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 181-0259
    Unité de vanne de régulateur de vide pour la chimie, pour ME/MZ 1C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 386.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 181-0258
    Vanne de régulateur de vide pour ME 1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 183.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696835
    Kit de scellage pour pompe à diaphragme MZ 2D
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20636554
    Clé à membrane pour pompes à membrane NT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 109.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696827
    Kit de service pour MV 10, MD 12, comprend diaphragme, vannes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 474.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VACU20696834
    Kit de service pour MV 2, MD 4 VARIO
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 284.00