Creusets
50×45 mm, 1,5 mm
N° de catalogue 459-1262
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
These crucibles are made from iron.
- Température max. recommandée 1100 °C
- Utilisation possible jusqu'à 1500 °C malgré un risque de raccourcir la durée de vie
Area of use: Only on open burner flame.
Ordering information: Lids are available separately.
Documents
USBE5620_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø×h:50×45 mm
- Seq:04
- Épaisseur:1,5 mm