Creusets
48×36 mm, 2,0 mm
N° de catalogue 459-0252
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
These crucibles are made from iron.
- Température max. recommandée 1100 °C
- Utilisation possible jusqu'à 1500 °C malgré un risque de raccourcir la durée de vie
Area of use: Only on open burner flame.
Informazioni per l'ordine: Lids are available separately.
Documents
USBE5620_TDS_EN
Scheda dati
Spécifications
- Ø×h:48×36 mm
- Seq:03
- Épaisseur:2,0 mm