Creusets
Creusets
45×40 mm, 1,5 mm
N° de catalogue 459-1261
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Creusets
N° de catalogue 459-1261
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Creusets
Creusets
45×40 mm, 1,5 mm
Prix
SFr. 14.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles are made from iron.
  • Température max. recommandée 1100 °C
  • Utilisation possible jusqu'à 1500 °C malgré un risque de raccourcir la durée de vie
Area of use: Only on open burner flame.
Ordering information: Lids are available separately.
Documents
Spécifications
  • Ø×h:
    45×40 mm
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    1,5 mm