Pelles
450 ml, 300 mm
N° de catalogue USBE3724
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:450 ml
- Longueur:300 mm