Pelles
Pelles
130 ml, 210 mm
N° de catalogue 231-0324
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pelles
N° de catalogue 231-0324
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pelles
Pelles
130 ml, 210 mm
Prix
8.80 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Excellente résistance thermique
  • Légères, robustes et pratiques
Spécifications
  • Capacité:
    130 ml
  • Longueur:
    210 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..