Pelles
60 ml, 155 mm
N° de catalogue 231-0323
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
En aluminium lisse. Destinées au prélèvement ou dosage de poudres, de granulés ou de pâtes.
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance thermique
- Légères, robustes et pratiques
Spécifications
- Capacité:60 ml
- Longueur:155 mm