Pincettes
Pincettes
Pointues/mousses, 130 mm
N° de catalogue 232-0088
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pincettes
N° de catalogue 232-0088
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pincettes
Pincettes
Pointues/mousses, 130 mm
Prix
SFr. 5.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable antirouille. Large gamme de pinces de qualité pour de nombreuses applications de laboratoire, de production, etc.
  • Pratiques
  • Anti-magnétiques
  • Résistantes aux produits corrosifs
Spécifications
  • Type:
    Pointues/mousses
  • Longueur:
    130 mm