Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
80 - 150 mm
N° de catalogue 241-7416
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Pinces à chaîne
N° de catalogue 241-7416
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Pinces à chaîne
Pinces à chaîne
80 - 150 mm
Prix
SFr. 60.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc moulé sous pression, nickelé. Pour fixer les béchers, flacons, récipients de réaction et autres récipients de laboratoire sur des supports.
  • Avec support doublé de liège
  • Chaîne réglable, recouverte de caoutchouc
  • Sans tête de support
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    80 - 150 mm