Bases trépied
Base trépied, 1,35 kg, 150 mm
N° de catalogue 241-0246
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé
- Avec trou fileté M10
- Pas de tige support
- Pieds en caoutchouc antidérapant pour une stabilité optimale
Spécifications
- Désignation:Base trépied
- Longueur branche:150 mm
- Poids:1,35 kg