Stand bases
Stand bases
300×150 mm, 3,7 kg
N° de catalogue USBE2014-2144
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Stand bases
N° de catalogue USBE2014-2144
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Stand bases
Stand bases
300×150 mm, 3,7 kg
Prix
SFr. 186.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Support stable et antidérapant pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale et une base ajustable pour les surfaces irrégulières.
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Robustes
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Spécifications
  • L×l:
    300×150 mm
  • Seq:
    04
  • Poids:
    3,7 kg