Stand bases
210×130 mm, 1,7 kg
Catalog # 241-0366
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Support stable et antidérapant pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale et une base ajustable pour les surfaces irrégulières.
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
- Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
- Robustes
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- L×l:210×130 mm
- Seq:01
- Poids:1,7 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..