Statifs
Statifs
315×200 mm, 4,0 kg
N° de catalogue 241-7113
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Statifs
N° de catalogue 241-7113
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Statifs
Statifs
315×200 mm, 4,0 kg
Prix
62.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé. Support stable et antidérapant. Pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Nettoyage facile
  • Robustes
Spécifications
  • L×l:
    315×200 mm
  • Poids:
    4,0 kg