Statifs
250×160 mm, 2,5 kg
N° de catalogue 241-7176
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé. Support stable et antidérapant. Pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
- Nettoyage facile
- Robustes
Spécifications
- L×l:250×160 mm
- Poids:2,5 kg