Statifs
180×100 mm, 1,1 kg
N° de catalogue 241-7110
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à
Product Details & Documents
Revêtement acier pulvérisé. Support stable et antidérapant. Pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale
- Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
- Nettoyage facile
- Robustes
Spécifications
- L×l:180×100 mm
- Poids:1,1 kg