Becs Bunsen
Robinet à levier, Ø 14 mm, Gaz propane, 17 mm, 1180 ° C
N° de catalogue 451-0082
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Product Details & Documents
En laiton nickelé, pied en fonte
- Régulateur d'air et veilleuse
- Robinet à levier
Height: 150 mm.
Informations de commande: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.
Spécifications
- Puissance de chauffe:1180 ° C
- Désignation:Robinet à levier, Ø 14 mm
- Seq:03
- Ø tête:17 mm
- Pour:Gaz propane
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueCouleurDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 451-1342Base de sécurité pour brûleurs, offre une stabilité supplémentaire et protège les plans de travailConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 10.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurCouleurDisponibilitéPrix