Creusets forme basse
Forme basse, 10 ml, 41×29 mm
N° de catalogue 216-4479
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Aller à
Product Details & Documents
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
- Max. température: 1050 °C
: Creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
- Ø×h:41×29 mm
- Type:Forme basse
- Capacité:10 ml
- Seq:02