Dip slides | Avantor
Dip slides
PCA / VRBG agar with germicide, 10
N° de catalogue OXOIDS0169A
Dip slides
N° de catalogue OXOIDS0169A
Numéro CAS:  
Dip slides
PCA / VRBG agar with germicide, 10
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 51.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Simple and safe for an unskilled operator to use, these dip slides are coated on both sides with a solid culture medium with the opportunity for different media to be carried on each side, making the process time- and cost-effective. This sterile dip slide can be inoculated in the ward or doctor’s surgery and then returned to its plastic container for easy transport back to the laboratory.
  • Make colony counting for the bacterial assessment simple
Dokumente
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10
  • Désignation:
    PCA / VRBG agar with germicide
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..