Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde NTC en acier inoxydable avec câble en PTFE, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C, 4×125 mm
Catalog # 628-3305
Supplier:   Testo
Sondes de précision
Catalog # 628-3305
Supplier:  Testo
Sondes de précision
Sondes de précision
Sonde NTC en acier inoxydable avec câble en PTFE, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C, 4×125 mm
Price
177.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Plage de mesure:
    −50...+150 °C
  • Désignation:
    Sonde NTC en acier inoxydable avec câble en PTFE
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±0,5 % of mv (+100...+150 °C)
    ±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
    ±0,4 °C
  • Application:
    Pénétration alimentaire
  • Ø×L:
    4×125 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..