Sondes de précision
PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe, −50…+400 °C, ±0,2 °C
±0,2% mv (+200...+800 °C), 6×200 mm
±0,2% mv (+200...+800 °C), 6×200 mm
N° de catalogue 620-3325
Fournisseur: Testo
Aller à
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+400 °C
- Désignation:PT100 glass-coated laboratory probe with replaceable glass pipe
- Seq:203
- Précision:±0,2 °C
±0,2% mv (+200...+800 °C) - Ø×L:6×200 mm