Sondes de précision
Sonde à air flexible TC type T avec câble PTFE, −50…+250 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
N° de catalogue 628-3299
Fournisseur: Testo
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+250 °C
- Désignation:Sonde à air flexible TC type T avec câble PTFE
- Seq:202
- Précision:±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv) - Ø×L:1,5×2000 mm