Bistouris stériles à usage unique
N° 22
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable, manche en plastique.
- Manche ergonomique
- Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante
Emballage: En pochettes individuelles stériles.
Spécifications
- Type:N° 22
- Seq:20
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.