Bistouris stériles à usage unique
N° 20
Fournisseur: SWANN MORTON
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable, manche en plastique.
- Manche ergonomique
- Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante
Packaging: En pochettes individuelles stériles.
Spécifications
- Type:N° 20
- Seq:18