Cryoboîtes, Nunc™
10×10, CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml, blanc, 145×145×75 mm
N° de catalogue 479-0016
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cryoboîtes, Nunc™
N° de catalogue 479-0016
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Cardboard, white or brown.
- With grid insert
Designed for cryogenic storage of Nunc™ CryoTubes™.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Compartiments:10×10
- Pour:CryoTubes™ 3,6 - 4,5 ml
- l×p×h ext.:145×145×75 mm
- Couleur:blanc
- Seq:06
- Cat. No.:479-0016
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact