Set d'écriture cryogénique, Nunc™
Set d'écriture cryogénique, assortiment
N° de catalogue 811-0009
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Set d'écriture cryogénique, Nunc™
N° de catalogue 811-0009
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Permet d'écrire sur du matériel cryogénique, par exemple des cryotubes, cryoboîtes et cryoétiquettes. Un crayon à écriture noir, un rouge, un vert et un bleu.
- Encre extrêmement résistante
- Crayons à pointe fine
- La couleur ne change pas, même à basse température
Documents
Spécifications
- Couleur:assortiment
- Désignation:Set d'écriture cryogénique
- Cat. No.:811-0009
- Certification environnementale:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..