Plaques, Nunc™ OmniTrays
OmniTray avec couvercle, +
N° de catalogue 734-0490
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Plaques, Nunc™ OmniTrays
N° de catalogue 734-0490
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PS, stériles, avec couvercle. Utiles pour les grandes quantités de dépistage et les méthodes d'hybridation d'ADN, ces plateaux de 90 ml sont également adaptés aux techniques standard de boîtes de Petri et à la prolifération bactérienne.
- Compatibles avec des systèmes robotisés
- Parois solides facilitant la manipulation et l'empilage
- Peuvent être réfrigérées à –20 °C
Dimensions externes : 128×86 mm
Volume de travail recommandé : 35 ml
Recommended working volume: 35 ml
Spécifications
- Stérile:+
- Désignation:OmniTray avec couvercle
- Cat. No.:734-0490
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact