0,00 SFr.
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
TUNER(DE3)PLYSS COMP CELLS 1 * 0,4 mL
70624-3
:
Merck Millipore (Novagen)
TUNER(DE3)PLYSS COMP CELLS 1 * 0,4 mL
70624-3
:
Merck Millipore (Novagen)
Frequently Bought Together
TapeStation Systems Parts and Accessories
: AGILENT
InCELL Hunter eXpress HCK Kinase Binding Assay 1 * 1 KIT
: DISCOVERX
Agarose I, en poudre réactif à usage général, pour les biotechnologies faible taux d'électroendosmosis (EEO)
: G-Biosciences
[EN]ENDO-XYLANASE ASSAY KIT (XYLX6 METHO 1 * 1 KIT
: MEGAZYME
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
: Quantabio
HCP WASH BUFFER 10X 1 * 100 mL
: Enzo Life Sciences