Extraction thimbles
48×145 mm, 2,0 mm
Katalognr. 515-8948
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.
Documents
Technische Daten
- Ø int.×h:48×145 mm
- Seq:28
- Épaisseur:2,0 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..