Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut® | Avantor
Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
LiChrolut® RP18, RP18, 40 - 63 µm, 1 ml, 100 mg
N° de catalogue 1.19855.0001
Fournisseur:   Merck
Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
N° de catalogue 1.19855.0001
Fournisseur:  Merck
Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
Cartouches d'extraction en phase solide, LiChrolut®
LiChrolut® RP18, RP18, 40 - 63 µm, 1 ml, 100 mg
Prix
SFr. 366.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Les cartouches et accessoires LiChrolut® pour extraction en phase solide sont fabriqués selon des critères rigoureux. Toutes les cartouches pour extraction en phase solide (SPE) sont en polypropylène, sauf mention contraire. Elles sont compatibles avec tous les instruments automatisés et les robots pour extraction en phase solide. Trois critères essentiels sont soigneusement contrôlés.
  • Reproductibilité d'un lot à l'autre - chaque sorbant est testé pour vérifier sa résistance par rapport à des composés polaires et non polaires
  • Élimination des particules fines - les sorbants présentent une répartition étroite de la taille des particules, avec pratiquement aucune particule fine
  • Contamination : les tubes et les sorbants de haute pureté sont utilisés et prélavés avant d'être emballés, pour des produits exempts de contamination
EN - Pour l'extraction non polaire sur une phase polymère
SCX - Pour l'extraction par échange de cations
TSC - Pour une analyse en mode mixte d'analytes cationiques et neutres
* Pour l'analyse des ultratraces
Spécifications
  • Granulométrie:
    40 - 63 µm
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    LiChrolut® RP18
  • Seq:
    08
  • Poids du lit:
    100 mg
  • Greffage:
    RP18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..