Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Test en tube COT*5, 5,0 - 80,0 mg/L COT, Indicateur, Prove, Nova 30/60, Multy, 25 Tests
N° de catalogue 1.14878.0001
Fournisseur:   Merck
Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.14878.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Test en tube COT*5, 5,0 - 80,0 mg/L COT, Indicateur, Prove, Nova 30/60, Multy, 25 Tests
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 692.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
Tous les sets de tests Spectroquant® peuvent être utilisés avec la gamme de spectrophotomètres Prove et les instruments Nova 60/60A. Les tests peuvent être utilisés non seulement sur les photomètres et les spectrophotomètres de Merck, mais également sur les photomètres et spectrophotomètres auprès d'autres fournisseurs (détails de programmation disponibles sur demande).
  • Dispositif très convivial, méthodes validées
  • Tous les réactifs nécessaires à l'analyse sont contenus dans les cellules pour la plupart des paramètres de test
  • Le conditionnement protège les cellules des fluctuations de température et de l'humidité pendant le stockage et le transport
  • Le code-barres sur les cellules garantit la sélection de la bonne méthode d'analyse, éliminant ainsi les erreurs et réduisant le temps de préparation
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains sets de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*5 Nécessite des bouchons filetés TOC pour digestion.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Indicateur
  • Cdt:
    25 Tests
  • Désignation:
    Test en tube COT*<sup>5</sup>
  • Pour appareil:
    Prove, Nova 30/60, Multy
  • Plage de mesure:
    5,0 - 80,0 mg/L COT
  • Cat. No.:
    1.14878.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 1.73500.0001
    Capuchons filetés pour tubes de digestion COT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1.09017.0100
    COT conformément à EN 1484 H3
    1000 (mg/l)
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL - SFr. 275.00