Acétonitrile pour synthèse ADN
Acétonitrile pour synthèse ADN
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue 1.13212.2500
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Merck
Acétonitrile pour synthèse ADN
N° de catalogue 1.13212.2500
Fournisseur:  Merck
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile pour synthèse ADN
Acétonitrile pour synthèse ADN
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  75-05-8
Prix
213.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA synthesis with high yields. A wide variety of packaging types supporting specific synthesis instrumentations, for quantities from bottle to bulk, and the will to customized solutions completes our innovative offering.
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • UN:1648
  • ADR:3,
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -45.7 °C
  • Molar Mass:
    41.05 g/mol
  • Boiling Point:
    81.6 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    97 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    2 °C
  • Refractive Index:
    1.34
  • Explosion Limit:
    3.0 - 17 %(V)
  • Density:
    0.786 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    (H2O) no data available
  • Ignition Point:
    524 °C
  • Hazard Class:
    3
  • Hazard Class Description:
    Flammable liquid
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    1.13212.2500
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..