Ingrédients de base
Peptone de caséine, Fermtech®, 1 kg
N° de catalogue 1.11931.1000
Fournisseur:   Merck
Ingrédients de base
N° de catalogue 1.11931.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Ingrédients de base
Peptone de caséine, Fermtech®, 1 kg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 544.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
 : Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 kg
  • Désignation:
    Peptone de caséine, Fermtech®
Spécifications