Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Fer, 0,1-0,3-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5-12,5-25-50 mg/l Fe, 2,2'-Bipyridine, MTC, 200 Tests
Catalog # 1.11136.0001
Supplier:   Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.11136.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Fer, 0,1-0,3-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5-12,5-25-50 mg/l Fe, 2,2'-Bipyridine, MTC, 200 Tests
CAS Number:  
Price
SFr. 212.00
Log in for availability
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
Kits de tests pour une analyse rapide et semi-quantitative sur site, évitant les coûts du transport au laboratoire. Le mode d'emploi est illustré étape par étape, permettant l'utilisation des tests sans formation chimique spécifique.
  • Résultats en 1 minute
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
  • Différentes recharges disponibles
MQuant® avec disque de comparaison de couleurs
Avec ce disque de comparaison, ces kits de test sont particulièrement adaptés à l'analyse des eaux troubles et teintées. Le disque est un dispositif de comparaison des couleurs pratique et robuste, qui fournit des mesures fiables, même dans des environnements humides. Idéal pour les échantillons de moyenne à forte concentration dans des applications allant des tests d'eau en bouteille aux eaux usées et aux autres tests d'eau industrielle.
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/L). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Le tableau ci-dessous indique quel système de mesure est utilisé pour quel test; voir dans la colonne « Type »
MCD = disque de comparaison MQuant®
MCC = carte de comparaison MQuant®
MTC = titrage et colorimétrie MQuant®
Delivery information: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Packaging: RP= Recharge (Refill Pack)
Specifications
Specifications
  • Méthode chimique:
    2,2'-Bipyridine
  • Cdt:
    200 Tests
  • Désignation:
    Fer
  • Type:
    MTC
  • Plage de mesure:
    0,1-0,3-0,5-1,0-2,5-5,0-7,5-12,5-25-50 mg/l Fe
  • Cat. No.:
    1.11136.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifications