Acrylamide, Millipore®
Glass bottle, 100 g
N° de catalogue 1.10784.0100
Toxique
Santé
Fournisseur:   Merck
Acrylamide, Millipore®
N° de catalogue 1.10784.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  79-06-1
Acrylamide, Millipore®
Acrylamide, Millipore®
Glass bottle, 100 g
Numéro CAS:  79-06-1
Prix
SFr. 67.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Prop-2-enamide
  • Numéro CAS:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • Numéro MDL:MFCD00008032
  • Poids moléculaire:71.08 g/mol
  • Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:84,5 °C
  • Densité:1,122 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:138 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:201-173-7
  • ADR:6.1,
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
  • UN:2074
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 g
Spécifications