Cryostorage boxes, Cryostore™
N° de catalogue 212-0006
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Boîtes Cryo avec grille, polycarbonate de couleur de haute qualité (PC) couleur vert, format 132 x 132 mm x H 52 mm, pour Cryo Tubes de 1,2 à 2 ml, grille 9 x 9 (81 places codées numériquement), résistant à la température de - 190 à + 121 ° C 1 * 5 Pce N° de catalogueRATI5150002
Le produit RATI5150002 est similaire à 212-0006, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
[EN]VWR CRYOBOX 81PL 1-2ML BLUE 1 * 5 Pce N° de catalogue479-2395
Le produit 479-2395 est similaire à 212-0006, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
PC, coloured.
- Writable surfaces
- Available with four colours
- Printed with squared numbers
- Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
SIMPT314-581B_TDS_EN
Fiche technique