Sorbants, LiChrosorb®
Sorbants, LiChrosorb®
LiChrosorb® Si 100, 10 µm, 10 g
N° de catalogue 1.09309.0010
Fournisseur:   Merck
Sorbants, LiChrosorb®
N° de catalogue 1.09309.0010
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Sorbants, LiChrosorb®
Sorbants, LiChrosorb®
LiChrosorb® Si 100, 10 µm, 10 g
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 289.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP-select B) and polar derivatives (Si 60 and Si 100).
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    10 µm
  • Cdt:
    10 g
  • Désignation:
    LiChrosorb® Si 100