Urease
Urease
5 g
N° de catalogue 1.08489.0005
Fournisseur:   Merck
Urease
N° de catalogue 1.08489.0005
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 299.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0005
  • Formulaire:
    Light yellow lyophilized powder
  • Nom de l'enzyme:
    Urease
  • Activité de l'enzyme:
    ≥3.0 u/mg
  • pH:
    6 - 7
Spécifications