Ingrédients de base
Peptone de viande, obtenue par digestion trypsique, en granulés, 2,5 kg
Catalog # 1.07214.2500
Supplier:   Merck
Ingrédients de base
Catalog # 1.07214.2500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Ingrédients de base
Peptone de viande, obtenue par digestion trypsique, en granulés, 2,5 kg
CAS Number:  
Price
SFr. 1’850.00
Log in for availability
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
 : Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    2,5 kg
  • Désignation:
    Peptone de viande, obtenue par digestion trypsique, en granulés
Specifications