Ingrédients de base | Avantor
Ingrédients de base
Peptone from soya meal, 500 g
Anbieter:   Merck
Ingrédients de base
Katalognr. 1.07212.0500
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Ingrédients de base
Peptone from soya meal, 500 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 373.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Zertifizierung: Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Technische Daten
Technische Daten
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Peptone from soya meal
Technische Daten