Scoops
500 ml, 325 mm
N° de catalogue NICK9030
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pelles pour la collecte ou la mesure de poudres, pâtes et granulés.
- Très bonne résistance thermique, autoclavable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Longueur:325 mm