Beakers, low form
200 ml, , 73 mm, 63 mm
N° de catalogue NICK201
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:63 mm
- Capacité:200 ml
- Hauteur:73 mm
- Seq:01