Ingrédients de base
Ingrédients de base
Extrait de levure, en granulés, 500 g
Catalog # 1.03753.0500
Supplier:   Merck
Ingrédients de base
Catalog # 1.03753.0500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Ingrédients de base
Extrait de levure, en granulés, 500 g
CAS Number:  
Price
SFr. 276.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Extrait de levure, en granulés