Ingrédients de base
Ingrédients de base
Peptone de caséine, pancréatique (sans antagonistes sulfonamides), 500 g
N° de catalogue 1.02239.0500
Fournisseur:   Merck
Ingrédients de base
N° de catalogue 1.02239.0500
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Ingrédients de base
Peptone de caséine, pancréatique (sans antagonistes sulfonamides), 500 g
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 414.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Les produits Merck offrent une haute qualité pour les applications en microbiologie.
  • Tous les produits sont fabriqués dans un même lieu
  • Qualité constante et coûts réduits pour les achats de grosse quantité
  • Contrôles qualité et garanties de qualité conformes aux spécifications d'essais clients
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conformes aux norme DIN/ISO 9001 et ISO11133.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Peptone de caséine, pancréatique (sans antagonistes sulfonamides)