Colorant selon Wright solution
Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue 1.01383.0500
Inflammable
Toxique
Santé
Fournisseur:   Merck
Colorant selon Wright solution
N° de catalogue 1.01383.0500
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  68988-92-1
Colorant selon Wright solution
Flacon Plastique, 500 mL
Numéro CAS:  68988-92-1
Prix
67.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Used to stain blood, bone marrow smears, and clinical cytological specimens
The staining method according to Wright is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Leishman's eosin methylene blue solution and May-Grünwald's eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The Wright’s eosin methylene blue solution is an IVD / CE product and 500 ml are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells.
Synonymes:  Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
  • Numéro CAS:68988-92-1
  • Numéro MDL:MFCD00082143
  • Densité:0,80 g/cm3 (20 °C)
  • Point d'éclair:9,7 °C
  • UN:1230
  • ADR:3 (6.1),II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Suitability for microscopy (Blood smear):
    passes test
  • Erythrocytes:
    pink to brownish
  • Nuclei:
    blue-violet
  • Eosinophilic granules:
    red to red-brown
  • Neutrophilic granules:
    light violet
  • Lymphocyte cytoplasm:
    Blue
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
Spécifications