Seals for threaded connection caps (Septa)
GL45 closure size, 42 mm, 3 mm
N° de catalogue 201-1965
Fournisseur: BIRZLE PETER
Aller à
Product Details & Documents
En silicone, transparent
- Particulièrement adaptés à une utilisation comme septums (à percer)
- Très bonne résistance chimique
- Excellente résistance thermique
Pour capuchons pour raccords à vis avec filetage GL.
Spécifications
- Ø:42 mm
- Pour:GL45 closure size
- Seq:04
- Épaisseur:3 mm