Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, —, PP
Catalog # NALG71-2411-1030
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
Catalog # NALG71-2411-1030
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Specifications
- Taille du bouchon:20 mm
- Couleur:—
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:51
- Cat. No.:NALG71-2411-1030
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact