Bouchons à vis, Nalgene®
With stem and draw tube for wash bottle, 28 mm, naturel, PP
NALG71-2401-0001
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:28 mm
- Couleur:naturel
- Désignation:With stem and draw tube for wash bottle
- Matière:PP
- Seq:53
- Cat. No.:NALG71-2401-0001
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact