Bouchons à vis, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, incolore, PP
NALG71-2174-0530
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
- Taille du bouchon:53 mm
- Couleur:incolore
- Désignation:Replacement closure
- Matière:PP
- Seq:49